2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510308-1G
PC510308-250MG
PC510308-5G
APOSPC510308-1GEA
713
EUR
APOSPC510308-1G
APOSPC510308-250MG
APOSPC510308-5G
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formula:
C₁₀H₈F₂O₃ MW: 214,166 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24503444 Núm. CAS: 1308915-16-3 |