2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC510316-1G PC510316-5G
APOSPC510316-1GEA 448 EUR
APOSPC510316-1G APOSPC510316-5G
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formula: C₉H₅F₂NO₂
MW: 197,138 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18533660
Núm. CAS: 1261358-84-2