2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510324-5G PC510324-1G
APOSPC510324-5GEA 1010 EUR
APOSPC510324-5G APOSPC510324-1G
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16748867
Núm. CAS: 1250773-62-6