Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510329-1G PC510329-250MG PC510329-5G
APOSPC510329-1GEA 713 EUR
APOSPC510329-1G APOSPC510329-250MG APOSPC510329-5G
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Formula: C₁₀H₉BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16036663
Núm. CAS: 885068-75-7