α,α-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
PC510343-1G PC510343-250MG PC510343-5G
APOSPC510343-1GEA 713 EUR
APOSPC510343-1G APOSPC510343-250MG APOSPC510343-5G
α,α-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
α,α-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11007700
Núm. CAS: 1027513-97-8