Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510346-1G PC510346-250MG
APOSPC510346-1GEA 1120 EUR
APOSPC510346-1G APOSPC510346-250MG
Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₅Cl₂FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29065911
Núm. CAS: 1266238-63-4