2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510347-1G PC510347-250MG
APOSPC510347-1GEA 125 EUR
APOSPC510347-1G APOSPC510347-250MG
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.572 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11183542
Núm. CAS: 1039815-76-3