3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(3-(Dimethylamino)-4-fluorophenyl)boronic acid
PC510348-1G
PC510348-5G
PC510348-250MG
APOSPC510348-1GEA
397
EUR
APOSPC510348-1G
APOSPC510348-5G
APOSPC510348-250MG
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Formula:
C₈H₁₁BFNO₂ MW: 182,988 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22573089 Núm. CAS: 1186215-34-8 |