8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC510351-5G PC510351-1G
APOSPC510351-5GEA 0 EUR
APOSPC510351-5G APOSPC510351-1G
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Formula: C₈H₁₂F₂O₂
Pto. de fusión: 40…44 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11847478
Núm. CAS: 176251-49-3