4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC510352-1G PC510352-250MG PC510352-5G
APOSPC510352-1GEA 532 EUR
APOSPC510352-1G APOSPC510352-250MG APOSPC510352-5G
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₁₂H₁₂FN₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31695792
Núm. CAS: 473537-38-1