4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-2,6-difluoro-.alpha.-methyl-benzenemethanol, 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethanol
PC510353-5G
APOSPC510353-5GEA 101 EUR
APOSPC510353-5G
4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,041 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25459281
Núm. CAS: 1214900-62-5