5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC510354-1G PC510354-250MG PC510354-5G
APOSPC510354-1GEA 713 EUR
APOSPC510354-1G APOSPC510354-250MG APOSPC510354-5G
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine
Formula: C₆H₅BrF₂N₂O
MW: 239,018 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24281314
Núm. CAS: 1557875-06-5