2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC510355-1G
PC510355-250MG
APOSPC510355-1GEA
780
EUR
APOSPC510355-1G
APOSPC510355-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole 95%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole
Formula:
C₈H₆F₃N₃O MW: 217,148 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07778330 Núm. CAS: 132877-27-1 |