6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC510356-1G PC510356-250MG
APOSPC510356-1GEA 487 EUR
APOSPC510356-1G APOSPC510356-250MG
6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₆BFN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12923417
Núm. CAS: 944401-75-6