1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC510357-100MG
PC510357-250MG
APOSPC510357-100MGEA
0
EUR
APOSPC510357-100MG
APOSPC510357-250MG
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride 97%
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride
Formula:
C₃H₈FN·ClH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20489620 Núm. CAS: 921602-78-0 |