Trifluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC510358-100MG PC510358-1G PC510358-250MG
APOSPC510358-100MGEA 0 EUR
APOSPC510358-100MG APOSPC510358-1G APOSPC510358-250MG
Trifluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
Trifluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate
Formula: C₈H₇F₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31695793
Núm. CAS: 175676-42-3