4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC51037-1G
PC51037-5G
APOSPC51037-1GEA
219
EUR
APOSPC51037-1G
APOSPC51037-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
Formula:
C₁₀H₄Cl₄FN MW: 298,956 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684139 Núm. CAS: 927800-47-3 |