4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC51038-1G PC51038-5G
APOSPC51038-1GEA 219 EUR
APOSPC51038-1G APOSPC51038-5G
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₄Cl₄F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179716
Núm. CAS: 91991-76-3