4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC51039-1G PC51039-5G
APOSPC51039-1GEA 177 EUR
APOSPC51039-1G APOSPC51039-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863554
Núm. CAS: 955288-52-5