4-Chloro-2,6-difluoroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-1,3-difluoro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-2,6-difluorophenyl methyl ether
PC51046-1G PC51046-5G PC51046-25G
APOSPC51046-1GEA 63.8 EUR
APOSPC51046-1G APOSPC51046-5G APOSPC51046-25G
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
Formula: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,564 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193248
Núm. CAS: 170572-51-7