N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-(Methylamino)-2,3,4-trifluoronitrobenzene
PC51047-1G
PC51047-5G
APOSPC51047-1GEA
207
EUR
APOSPC51047-1G
APOSPC51047-5G
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Formula:
C₇H₅F₃N₂O₂ MW: 206,122 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD20481818 Núm. CAS: 1346521-33-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |