1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC51056-1G PC51056-5G
APOSPC51056-1GEA 114 EUR
APOSPC51056-1G APOSPC51056-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Formula: C₁₃H₁₀F₆O₂
Pto. Ebullición: 128 °C (5 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442078
Núm. CAS: 130540-87-3