Sodium 5H-octafluoropentanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Sodium 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorovalerate
PC51057-1G PC51057-5G
APOSPC51057-1GEA 58.2 EUR
APOSPC51057-1G APOSPC51057-5G
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Formula: C₅HF₈O₂·Na
Pto. de fusión: 239…241 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00188425
Núm. CAS: 22715-46-4