1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7,7,8-Tribromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorooctane, 1-(Perfluorohex-1-yl)-1,1,2-tribromoethane, 2,2-Dibromo-2-(perfluorohex-1-yl)ethyl bromide
PC51060-1G
PC51060-25G
PC51060-5G
APOSPC51060-1GEA
52.4
EUR
APOSPC51060-1G
APOSPC51060-25G
APOSPC51060-5G
1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
Formula:
C₈H₂Br₃F₁₃ MW: 584,793 g/mol Pto. Ebullición: 116 °C (1 mm Hg) Pto. de fusión: 28…29 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18641926 Núm. CAS: 59665-25-7 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)