Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Proveedor: Apollo Scientific
PC51061-1G PC51061-5G
APOSPC51061-1GEA 136 EUR
APOSPC51061-1G APOSPC51061-5G
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Formula: C₄Br₂Cl₂F₆
Pto. Ebullición: 63 °C (14 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442561
Núm. CAS: 375-27-9