(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51063-1G PC51063-5G
APOSPC51063-1GEA 122 EUR
APOSPC51063-1G APOSPC51063-5G
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Formula: C₈H₆F₁₃O₃P
MW: 428,084 g/mol
Pto. de fusión: 168…173 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18910708
Núm. CAS: 252237-40-4