1,2-Dibromo-1H-tridecafluorooct-1-ene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2-Dibromo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene, 1,2-Dibromo-1-(perfluorohex-1-yl)ethylene
PC51067-1G PC51067-5G
APOSPC51067-1GEA 55.3 EUR
APOSPC51067-1G APOSPC51067-5G
1,2-Dibromo-1H-tridecafluorooct-1-ene
1,2-Dibromo-1H-tridecafluorooct-1-ene
Formula: C₈HBr₂F₁₃
MW: 503,881 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074336
Núm. CAS: 59665-28-0