Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Chloro-2,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopent-1-ene
PC51068-1G PC51068-250MG
APOSPC51068-1GEA 402 EUR
APOSPC51068-1G APOSPC51068-250MG
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Formula: C₅ClF₇
MW: 228,495 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Densidad: 1,606 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442032
Núm. CAS: 1759-63-3