1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Perfluorophenyl)prop-1-ene, 1-(Pentafluorophenyl)prop-1-ene
PC51069-1G PC51069-5G
APOSPC51069-1GEA 143 EUR
APOSPC51069-1G APOSPC51069-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
Formula: C₉H₅F₅
MW: 208,128 g/mol
Pto. Ebullición: 154…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20481819
Núm. CAS: 15948-70-6
UN: 1993
ADR: 3,III