1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-1-(Perfluorophenyl)prop-1-ene, trans-1-(Pentafluorophenyl)prop-1-ene
PC51070-1G PC51070-5G
APOSPC51070-1GEA 228 EUR
APOSPC51070-1G APOSPC51070-5G
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Formula: C₉H₅F₅
MW: 208,128 g/mol
Pto. Ebullición: 86 °C
Densidad: 1,374 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442035
Núm. CAS: 4683-67-4
UN: 1993
ADR: 3,III