4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Benzyloxycarbonylamino)-3-fluorobenzeneboronic acid
PC5108-1G PC5108-5G
APOSPC5108-1GEA 139 EUR
APOSPC5108-1G APOSPC5108-5G
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected
Formula: C₁₄H₁₃BFNO₄
Pto. de fusión: 197…199 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235098
Núm. CAS: 874290-60-5