5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2,3-Diamino-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC51080-100MG
PC51080-1G
PC51080-250MG
APOSPC51080-100MGEA
144
EUR
APOSPC51080-100MG
APOSPC51080-1G
APOSPC51080-250MG
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formula:
C₆H₆F₃N₃ MW: 177,127 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10696252 Núm. CAS: 107867-51-6 |