1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC51087-1G PC51087-5G
APOSPC51087-1GEA 429 EUR
APOSPC51087-1G APOSPC51087-5G
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol
Formula: C₉H₁₀F₂O
MW: 172,172 g/mol
Pto. de fusión: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08447367
Núm. CAS: 432-88-2