Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51092-1G PC51092-5G PC51092-25G
APOSPC51092-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51092-1G APOSPC51092-5G APOSPC51092-25G
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate
Formula: C₈H₆FIO₂
MW: 280,035 g/mol
Pto. Ebullición: 287…288 °C
Pto. de fusión: 42…43 °C
Densidad: 1,823 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870177
Núm. CAS: 1121586-29-5