3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-3-(pentafluorothio)benzene, 1-Fluoro-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC51096-1G PC51096-5G
APOSPC51096-1GEA 145 EUR
APOSPC51096-1G APOSPC51096-5G
3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₆S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21362225
Núm. CAS: 1422-41-9
UN: 1993
ADR: 3,III