2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Pentafluorosulphanyl)aniline, 2-(Pentafluorothio)aniline
PC51097-1G PC51097-5G
APOSPC51097-1GEA 422 EUR
APOSPC51097-1G APOSPC51097-5G
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₆F₅NS
MW: 219,176 g/mol
Pto. de fusión: 28,8…30.5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21362226
Núm. CAS: 1246998-10-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III