4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51098-1G PC51098-5G PC51098-25G
APOSPC51098-1GEA 0 EUR
APOSPC51098-1G APOSPC51098-5G APOSPC51098-25G
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461002
Núm. CAS: 177363-10-9