Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 2-fluoro-3-oxoprop-1-en-1-olate, Fluoropropane-1,3-dial sodium salt
PC51104-1G PC51104-250MG
APOSPC51104-1GEA 319 EUR
APOSPC51104-1G APOSPC51104-250MG
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Formula: C₃H₂FO₂·Na
MW: 112.035 g/mol
Pto. de fusión: >200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21362228
Núm. CAS: 29548-72-9