2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51105-100MG PC51105-1G PC51105-250MG
APOSPC51105-100MGEA 143 EUR
APOSPC51105-100MG APOSPC51105-1G APOSPC51105-250MG
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃I
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17012838
Núm. CAS: 1049731-01-2