5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-3-hydroxy-5-bromopyridine, 5-Bromo-2-fluoropyridin-3-ol
PC51114-5G
APOSPC51114-5GEA 94.4 EUR
APOSPC51114-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃BrFNO
MW: 191,986 g/mol
Pto. de fusión: 146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040265
Núm. CAS: 1012084-53-5