2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluoropyridin-4-ol
PC51118-1G PC51118-250MG
APOSPC51118-1GEA 321 EUR
APOSPC51118-1G APOSPC51118-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃BrFNO
MW: 191.986 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189884
Núm. CAS: 1196152-88-1