2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-fluoropyridin-4-ol
PC51119-1G PC51119-5G
APOSPC51119-1GEA 284 EUR
APOSPC51119-1G APOSPC51119-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃ClFNO
MW: 147,535 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189885
Núm. CAS: 1184172-46-0