2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Difluoropyridin-4-ol
PC51124-1G PC51124-500MG
APOSPC51124-1GEA 452 EUR
APOSPC51124-1G APOSPC51124-500MG
2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine 98%
2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃F₂NO
MW: 131,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16610798
Núm. CAS: 1227579-00-1