2-Fluoro-3-hydroxy-5-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoro-5-hydroxy-3-picoline, 2-Fluoro-5-methylpyridin-3-ol
PC51125-500MG
APOSPC51125-500MGEA 157 EUR
APOSPC51125-500MG
2-Fluoro-3-hydroxy-5-methylpyridine
2-Fluoro-3-hydroxy-5-methylpyridine
Formula: C₆H₆FNO
MW: 127,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16611070
Núm. CAS: 1184172-53-9