(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51130-1G PC51130-5G
APOSPC51130-1GEA 115 EUR
APOSPC51130-1G APOSPC51130-5G
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Formula: C₃H₅F₃O
Pto. Ebullición: 77…78 °C (754 mm Hg)
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 1,2799 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797331
Núm. CAS: 3539-97-7
UN: 1987
ADR: 3,II