2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
PC51134-1G PC51134-5G PC51134-25G
APOSPC51134-1GEA 45.1 EUR
APOSPC51134-1G APOSPC51134-5G APOSPC51134-25G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110550
Núm. CAS: 170098-98-3