2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluoroaniline, 5-Bromo-4-fluoroanthranilic acid
PC51135-25G PC51135-100G
APOSPC51135-25GEA 102 EUR
APOSPC51135-25G APOSPC51135-100G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06409112
Núm. CAS: 143945-65-7