5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile, 5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzyl cyanide
PC51137-25G
APOSPC51137-25GEA 148 EUR
APOSPC51137-25G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄BrClFN
MW: 248,479 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23166759
Núm. CAS: 1426290-08-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III