2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Aminocarbonyl)-2,4-difluoroanisole, 3-Carbamoyl-2,4-difluoroanisole
PC51140-10G PC51140-5G
APOSPC51140-10GEA 488 EUR
APOSPC51140-10G APOSPC51140-5G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115900
Núm. CAS: 886498-26-6