2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Bromo-4-ethynylphenyl trifluoromethyl ether
PC51142-1G PC51142-250MG
APOSPC51142-1GEA 145 EUR
APOSPC51142-1G APOSPC51142-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₄BrF₃O
MW: 265,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23166760
Núm. CAS: 1426290-11-0